Få mere at vide
MFG Tray Kemikalie-resistente multifunktionsbakker og pander
Artikelnummer. 13074897 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
18 x 14 x 1 tommer.
Type:
Multifunktionsbakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Type Pakningsstørrelse
13074897 18 x 14 x 1 tommer. Multifunktionsbakke Hver
1 options
Artikelnummer. 13074897 Leverandør MFG Tray Leverandørnr. 0671582
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Ideel til iblødsætning, rengøring, autoklavering, opbevaring eller transport af laboratorieprodukter og til at indeholde spild
  • Forstærket hvid termohærdende polyesterkompositkonstruktion Modstandsdygtig over for de fleste rengøringsmidler, milde sure og alkaliske opløsninger, ætsende salte og mange reagenser
  • Tåler temperaturer fra -51° til +121 °C (-60° til +250 °F) kontinuerlig eksponering eller 149 °C (300 °F) intermitterende
  • Høj bæreevne
  • Fremragende formstabilitet Damprenses nemt
Ordreinfo
Fås i 1 tommer dybe (2,5 cm) bakker, lavvandede pander fra 1 1/4 til 2 3/4 tommer dybe (3 til 7 cm) og ventilerede stablepander fra 2 3/4 til 4 1/8 tommer dybe (7 til 10,5 cm).
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 18 x 14 x 1 tommer.
Farve Hvid
Højde (metrisk) 2.5 cm
Længde (metrisk) 46 cm
Materiale Glasfiber
Type Multifunktionsbakke
Bredde (metrisk) 35.5 cm
Til brug med (applikation) Ideel til iblødsætning, rengøring, autoklavering, opbevaring eller transport af laboratorieprodukter og til at indeholde spild
Længde (engelsk) 18 tommer
Højde (engelsk) 1 tomme
Form Rektangulær
Temperatur (engelsk) -60 °F til +250 °F
Temperatur (metrisk) -51 °C til +121 °C
Bredde (engelsk) 14 tommer