Få mere at vide
MF63, MedChemExpress
Beskrivelse
MF63 is a selective mPGES-1 inhibitor with an IC50 of 0.9 nM and 1.3 nM for pig mPGES-1 and human mPGES-1 enzyme, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MF63 |
| CAS | 892549-43-8 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H11ClN4 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 43 mg/mL (113.51 mM) |
| SMIL | ClC1=CC(C2=C3C=CC=C2)=C(C4=C3N=C(C5=C(C=CC=C5C#N)C#N)N4)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 378.81 |
| Formel vægt | 378.81 |
| Vis mere |