Få mere at vide
WTW™ MF45/1000 måleflaske
Artikelnummer. 10253391
Skift visning
Volumen (metrisk):
1000 mL
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
10253391 1000 mL
1 options
Artikelnummer. 10253391 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 209108
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-02-2027
WTW tilbyder en bred vifte af måleflasker og målebeholdere med adaptere til at måle BSB, jordrespiration, nedbrydelighed i henhold til OECD 301F, fermenteringstest, biogas og meget mere. De er alle testet i deres respektive applikationer og understøtter derfor nøjagtige målinger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1000 mL