Få mere at vide
Merck MF-Millipore™ Blandede celluloseestermembraner, tritonfri
Shop alle Merck produkter
Porestørrelse:
0,22μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
142 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Beskrivelse
Sammensat af blandede celluloseestere (nitrat og acetat)
Biologisk inerte blandinger af celluloseacetat og cellulosenitrat har lavet MF-Millipore™ membranfiltre en af de mest udbredte membraner i analytiske og forskningsmæssige applikationer. MF-Millipore™ filtre uden Triton™ overfladeaktivt stof indeholder minimale mængder befugtningsmiddel og har et lavere vandekstraherbart indhold end standard MF-Millipore™ filtre.
Funktioner og fordele:- Alsidigt filter til biologiske og miljømæssige overvågningsapplikationer
- Fås i en række porestørrelser, farvet sort eller hvid, med eller uden en gitteroverflade
- Kompatibel med ethylenoxid, gammabestråling og autoklave steriliseringsmetoder
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Filtertype | Membran filter |
| Format | disk |
| Materiale | MCE |
| Porestørrelse | 0,22μ m |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Flowhastighed | 18 ml/min. x cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Afklaring af væsker, Steriliserende filtrering af vævskulturmedier, additiver, antibiotika, Luftovervågning, Partikelanalyse, Partikelfjernelse, Biologiske analyser (receptorbindingsundersøgelser, TCA bundfald osv.). |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- MF-Millipore membranfilter, blandede celluloseestere,tritonfri,vandskyende, 0,22 µm, 47 mm
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P370+P378-Ved brand: Anvend pulver til brandslukning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: nitrocellulose