Få mere at vide
Merck MF-Millipore™ Blandede celluloseestermembraner, tritonfri
Artikelnummer. 10607321 Shop alle Merck produkter
Porestørrelse:
0,22μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
142 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 10607321
Brand: Merck HATF04700
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MF-Millipore™ Blandede celluloseestermembraner, tritonfri sammensat af blandede celluloseestere (nitrat og acetat).
Sammensat af blandede celluloseestere (nitrat og acetat)
Biologisk inerte blandinger af celluloseacetat og cellulosenitrat har lavet MF-Millipore™ membranfiltre en af de mest udbredte membraner i analytiske og forskningsmæssige applikationer. MF-Millipore™ filtre uden Triton™ overfladeaktivt stof indeholder minimale mængder befugtningsmiddel og har et lavere vandekstraherbart indhold end standard MF-Millipore™ filtre.
Funktioner og fordele:
  • Alsidigt filter til biologiske og miljømæssige overvågningsapplikationer
  • Fås i en række porestørrelser, farvet sort eller hvid, med eller uden en gitteroverflade
  • Kompatibel med ethylenoxid, gammabestråling og autoklave steriliseringsmetoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Filtertype Membran filter
Format disk
Materiale MCE
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Ikke steril
Flowhastighed 60 ml/min. x cm 2
Til brug med (applikation) Afklaring af væsker, Steriliserende filtrering af vævskulturmedier, additiver, antibiotika, Luftovervågning, Partikelanalyse, Partikelfjernelse, Biologiske analyser (receptorbindingsundersøgelser, TCA bundfald osv.).
Membran type Almindelig
Type Blotting Membraner
Befugtningsevne Hydrofil
Diameter (engelsk) 1,9 tommer.
Diameter (metrisk) 47 mm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • IMMO-NC Triton Free MCE .45um Wh PL 100pk
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend pulver til brandslukning.