Få mere at vide
Merck MF-Millipore™ Blandede celluloseestermembraner, tritonfri
Artikelnummer. 10480211 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Porestørrelse:
0,22μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
142 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Diameter (metrisk) unitSize
10480211 0,45 μm 13 mm Pakke med 100
10319750 0,45 μm 25 mm Pakke med 100
10247820 0,45 μm 142 mm Pakke med 50
10309610 0,22μ m 25 mm Pakke med 100
10004690 0,45 μm 90 mm Pakke med 25
10126490 0,22μ m 13 mm Pakke med 100
10607321 0,45 μm 47 mm Pakke med 100
11596395 0,22μ m 47 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10480211 Leverandør Merck Leverandørnr. HATF01300
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MF-Millipore™ Blandede celluloseestermembraner, tritonfri sammensat af blandede celluloseestere (nitrat og acetat).
Sammensat af blandede celluloseestere (nitrat og acetat)
Biologisk inerte blandinger af celluloseacetat og cellulosenitrat har lavet MF-Millipore™ membranfiltre en af de mest udbredte membraner i analytiske og forskningsmæssige applikationer. MF-Millipore™ filtre uden Triton™ overfladeaktivt stof indeholder minimale mængder befugtningsmiddel og har et lavere vandekstraherbart indhold end standard MF-Millipore™ filtre.
Funktioner og fordele:
  • Alsidigt filter til biologiske og miljømæssige overvågningsapplikationer
  • Fås i en række porestørrelser, farvet sort eller hvid, med eller uden en gitteroverflade
  • Kompatibel med ethylenoxid, gammabestråling og autoklave steriliseringsmetoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Filtertype Membran filter
Format disk
Materiale MCE
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Ikke steril
Flowhastighed 60 ml/min. x cm 2
Til brug med (applikation) Afklaring af væsker, Steriliserende filtrering af vævskulturmedier, additiver, antibiotika, Luftovervågning, Partikelanalyse, Partikelfjernelse, Biologiske analyser (receptorbindingsundersøgelser, TCA bundfald osv.).
Membran type Almindelig
Type Blotting Membraner
Befugtningsevne Hydrofil
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 13 mm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose, octylphenol polyethoxyethanol