Beskrivelse
Sammensat af blandede celluloseestere (nitrat og acetat)
Biologisk inerte blandinger af celluloseacetat og cellulosenitrat har lavet MF-Millipore™ membranfiltre en af de mest udbredte membraner i analytiske og forskningsmæssige applikationer. MF-Millipore™ filtre uden Triton™ overfladeaktivt stof indeholder minimale mængder befugtningsmiddel og har et lavere vandekstraherbart indhold end standard MF-Millipore™ filtre.
Funktioner og fordele:- Alsidigt filter til biologiske og miljømæssige overvågningsapplikationer
- Fås i en række porestørrelser, farvet sort eller hvid, med eller uden en gitteroverflade
- Kompatibel med ethylenoxid, gammabestråling og autoklave steriliseringsmetoder
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Filtertype | Membran filter |
| Format | disk |
| Materiale | MCE |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Flowhastighed | 60 ml/min. x cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Afklaring af væsker, Steriliserende filtrering af vævskulturmedier, additiver, antibiotika, Luftovervågning, Partikelanalyse, Partikelfjernelse, Biologiske analyser (receptorbindingsundersøgelser, TCA bundfald osv.). |
| Vis mere |