Få mere at vide
Merck MF-Millipore™ Membranfilter, 0,65μ m
MF-Millipore™ Membranfilter sammensat af blandede celluloseestere (MCE) membran, hydrofil.
1290.00 DKK - 5035.00 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
---|---|
Farve | Hvid |
Engangs | Genanvendelig |
Filtertype | Membran filter |
Format | disk |
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10518262
|
Merck
DAWP14250 |
142 mm |
5035.00 DKK
Pakke med 50 |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10675591
|
Merck
DAWP09025 |
90 mm |
1625.00 DKK
Pakke med 25 |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10359890
|
Merck
DAWP04700 |
47 mm |
2085.00 DKK
Pakke med 100 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||||
10126680
|
Merck
DAWP01300 |
13 mm |
1290.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10207920
|
Merck
DAWP02500 |
25 mm |
1465.00 DKK
Pakke med 100 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||||
Beskrivelse
Biologisk inerte blandinger af celluloseacetat og cellulosenitrat har lavet MF-Millipore™ membranfiltre en af de mest udbredte membraner i analytiske og forskningsmæssige applikationer.MF-Millipore™ filtre uden Triton™ overfladeaktivt stof indeholder minimale mængder befugtningsmiddel og har et lavere vandekstraherbart indhold end standard MF-Millipore™ filtre.
Funktioner og fordele:
- Alsidigt filter til biologiske og miljømæssige overvågningsapplikationer
- Fås i en række porestørrelser, farvet sort eller hvid, med eller uden en gitteroverflade
- Kompatibel med ethylenoxid, gammabestråling og autoklave steriliseringsmetoder
Tekniske data
Må ikke autoklaveres | |
Genanvendelig | |
disk | |
0,65μ m | |
140 ml/min. x cm 2 | |
Filtermembraner |
Hvid | |
Membran filter | |
MCE | |
Ikke steril | |
Hydrofil | |
Hydrofil |