Få mere at vide
Mezlocillin sodium salt, Thermo Scientific™
A broad spectrum antibiotic
1776.15 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 59798-30-0
Molekylær formel C21H25N5NaO8S2
Molekylvægt (g/mol) 562.568
MDL nummer MFCD07793332
InChI nøgle SGVORSZSYKDVFT-KZHFGBRHSA-N
PubChem CID 123133909
IUPAC navn (2R,5S,6S)-3,3-dimethyl-6-[[(2R)-2-[(3-methylsulfonyl-2-oxoimidazolidine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetyl]amino]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;sodium
SMIL CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)NC(=O)N4CCN(C4=O)S(=O)(=O)C)C(=O)O)C.[Na]
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15477609
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66306.MC
100mg
1776.15 DKK
100mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
59798-30-0
562.568
SGVORSZSYKDVFT-KZHFGBRHSA-N
(2R,5S,6S)-3,3-dimethyl-6-[[(2R)-2-[(3-methylsulfonyl-2-oxoimidazolidine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetyl]amino]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;sodium
C21H25N5NaO8S2
MFCD07793332
123133909
CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)NC(=O)N4CCN(C4=O)S(=O)(=O)C)C(=O)O)C.[Na]
Tekniske data
Mezlocillin sodium salt
White to Yellow
MFCD07793332
SGVORSZSYKDVFT-KZHFGBRHSA-N
(2R,5S,6S)-3,3-dimethyl-6-[[(2R)-2-[(3-methylsulfonyl-2-oxoimidazolidine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetyl]amino]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;sodium
123133909
59798-30-0
C21H25N5NaO8S2
Soluble in water or DMSO
CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)NC(=O)N4CCN(C4=O)S(=O)(=O)C)C(=O)O)C.[Na]
562.568
561.56
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'einecsNumber' : 255-640-5
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Anbefalet opbevaring : Keep cold
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater