Få mere at vide
Mezlocillin sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16404607
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16404607 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 16404607 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1466
MedChemExpress Mezlocillin sodium is a broad-spectrum penicillin antibiotic.
Mezlocillin sodium is a broad-spectrum penicillin antibiotic.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mezlocillin sodium
Fysisk form Solid
CAS 42057-22-7
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H24N5NaO8S2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (445.19 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC([C@H](NC(N3CCN(S(=O)(C)=O)C3=O)=O)C4=CC=CC=C4)=O)N1C2=O)O[Na]
Molekylvægt (g/mol) 561.56
Formel vægt 561.56
Procent renhed 99.21%