Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mezlocillin sodium |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 561.56 |
| Procent renhed | 97% |