missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mexrenone, TRC

Artikelnummer. 30480844
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480844 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480844 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM34084010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7alpha-(Methoxycarbonyl)-3-oxo-17alpha-pregn-4-ene-21,17-carbolactone
CAS 41020-65-9
Molekylær formel C24 H32 O5
Mængde 10 mg
Synonym Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, 7-methyl ester, (7α,17α)-, Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, methyl ester, (7α,17α)- (9CI), Spiro[17H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'(5'H)-furan], pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid deriv., 17-Hydroxy-3-oxo-17α-pregn-4-ene-7α,21-dicarboxylic acid methyl ester γ-lactone, 17-Hydroxy-7α-(methoxycarbonyl)-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21-carboxylic acid lactone, 7α-(Methoxycarbonyl)canrenone, Mexrenone, SC 25152, ZK 32055, 7α-(Methoxycarbonyl)-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,17-carbolactone
InChI formel InChI=1S/C24H32O5/c1-22-8-4-15(25)12-14(22)13-16(21(27)28-3)20-17(22)5-9-23(2)18(20)6-10-24(23)11-7-19(26)29-24/h12,16-18,20H,4-11,13H2,1-3H3/t16-,17+,18+,20-,22+,23+,24-/m1/s1
SMIL COC(=O)[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]45CCC(=O)O5)[C@H]13
IUPAC navn methyl (7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-oxolane]-7-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 400.5079
Formel vægt 400.225
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.