missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mexiletine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30470392
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470392 1 g
30467000 50 mg
30475718 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470392 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3408001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5370-01-4
Molekylær formel C11 H17 N O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 215.72
Synonym Mexiletine Hydrochloride, 1-(2,6-Xylyloxy)-2-propylamine Hydrochloride, 1-(2',6'-Dimethylphenoxy)-2-aminopropane Hydrochloride, 1-Methyl-2-(2,6-xylyloxy)ethylamine Hydrochloride, Ko-1173
IUPAC navn 1-(2,6-dimethylphenoxy)propan-2-amine;hydrochloride
SMIL Cl.CC(N)COc1c(C)cccc1C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mexiletine hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H
Formel vægt 215.1077
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.