Få mere at vide
Mexiletinhydrochlorid
Artikelnummer. 15608695 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15608695 100 g 100g
15688685 5 g 5g
15698685 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15608695 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 372911000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 5370-01-4 | C11H17NO·HCl | 215,72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1-4-5370
Molekylær formel C11H17NO·HCl
Molekylvægt (g/mol) 215.72
InChI nøgle NFEIBWMZVIVJLQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym mexiletine hydrochloride, mexitil, mexiletine hcl, mexiletene hydrochloride, 1-2,6-dimethylphenoxy-2-propanamine hydrochloride, 1-2,6-dimethylphenoxy propan-2-amine hydrochloride, 2-propanamine, 1-2,6-dimethylphenoxy-, hydrochloride, mexitil tn, 1-2,6-xylyloxy-2-aminopropane hydrochloride
PubChem CID 21467
ChEBI CHEBI:6917
IUPAC navn 1-(2,6-dimethylphenoxy)propan-2-amin;hydrochlorid
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)C)OCC(C)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mexiletine hydrochloride
Smeltepunkt 202,0 °C
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Lineær formel (CH3)2C6H3OCH2CH(NH2)CH3·HCl
Merck Index 15,6248
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkoholer
Formel vægt 215.72
Procent renhed ≥97,5% (HPLC)