Få mere at vide
Mexiletin Hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30459915
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459915 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459915 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0146.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mexiletine hydrochloride
CAS 1-4-5370
Analyt- eller komponentnavne Mexiletine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H17 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Mexiletine Hydrochloride, 1-(2,6-Xylyloxy)-2-propylamine Hydrochloride, 1-(2',6'-Dimethylphenoxy)-2-aminopropane Hydrochloride, 1-Methyl-2-(2,6-xylyloxy)ethylamine Hydrochloride, Ko-1173
InChI formel InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CC(N)COc1c(C)cccc1C
IUPAC navn 1-(2,6-dimethylphenoxy) propan-2-amin; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 215.72
Mængde 10 mg
Formel vægt 215,1077 g/mol