Få mere at vide
Mexiletin Hydrochlorid, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mexiletine hydrochloride |
| CAS | 1-4-5370 |
| Analyt- eller komponentnavne | Mexiletine hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C11 H17 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Mexiletine Hydrochloride, 1-(2,6-Xylyloxy)-2-propylamine Hydrochloride, 1-(2',6'-Dimethylphenoxy)-2-aminopropane Hydrochloride, 1-Methyl-2-(2,6-xylyloxy)ethylamine Hydrochloride, Ko-1173 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | Cl.CC(N)COc1c(C)cccc1C |
| Vis mere |