missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mexiletine Dimer Dihydrochloride Salt, TRC

Artikelnummer. 30481574
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481574 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30481574 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM34080650MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,1'-[(3,3',5,5'-tetramethylbiphenyl-4,4'-diyl)bisoxy]dipropan-2-amine
CAS 2059988-38-2
Molekylær formel C22 H32 N2 O2
Mængde 50 mg
Synonym Mexiletine Dimer, 2-(2-Aminopropoxy)-5-[4-(2-aminopropoxy)-3,5-dimethylphenyl]-1,3-dimethylbenzene, 1,1'-[(3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl-4,4'-diyl)bisoxy]dipropan-2-amine, Mexiletine Imp. C (EP)
InChI formel InChI=1S/C22H32N2O2/c1-13-7-19(8-14(2)21(13)25-11-17(5)23)20-9-15(3)22(16(4)10-20)26-12-18(6)24/h7-10,17-18H,11-12,23-24H2,1-6H3
SMIL CC(N)COc1c(C)cc(cc1C)c2cc(C)c(OCC(C)N)c(C)c2
IUPAC navn 1-[4-[4-(2-aminopropoxy)-3,5-dimethylphenyl]-2,6-dimethylphenoxy]propan-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 356.502
Formel vægt 356.246
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.