missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mexiletine Dimer Dihydrochloride Salt, TRC

Artikelnummer. 30472753
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472753 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472753 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM340806250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,1'-[(3,3',5,5'-tetramethylbiphenyl-4,4'-diyl)bisoxy]dipropan-2-amine
CAS 2059988-38-2
Molekylær formel C22 H32 N2 O2
Mængde 250 mg
Synonym Mexiletine Dimer, 2-(2-Aminopropoxy)-5-[4-(2-aminopropoxy)-3,5-dimethylphenyl]-1,3-dimethylbenzene, 1,1'-[(3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl-4,4'-diyl)bisoxy]dipropan-2-amine, Mexiletine Imp. C (EP)
InChI formel InChI=1S/C22H32N2O2/c1-13-7-19(8-14(2)21(13)25-11-17(5)23)20-9-15(3)22(16(4)10-20)26-12-18(6)24/h7-10,17-18H,11-12,23-24H2,1-6H3
SMIL CC(N)COc1c(C)cc(cc1C)c2cc(C)c(OCC(C)N)c(C)c2
IUPAC navn 1-[4-[4-(2-aminopropoxy)-3,5-dimethylphenyl]-2,6-dimethylphenoxy]propan-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 356.502
Formel vægt 356.246
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.