Få mere at vide
Mexiletine-d6 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mexiletine-d6 Hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H/i3D3,7D2,10D; |
| Formel vægt | 221.1454 |