Få mere at vide
Mexacarbate, LoGiCal
Artikelnummer. 30459610
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459610 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459610 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR2569.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mexacarbate
CAS 315-18-4
Analyt- eller komponentnavne Mexacarbate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H18 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phenol, 4-(dimethylamino)-3,5-dimethyl-, 1-(N-methylcarbamate), Carbamic acid, methyl-, 4-(dimethylamino)-3,5-xylyl ester (7CI,8CI), Phenol, 4-(dimethylamino)-3,5-dimethyl-, methylcarbamate (ester) (9CI), 4-(N,N-Dimethylamino)-3,5-xylyl N-methylcarbamate, 4-Dimethylamino-3,5-dimethylphenyl N-methylcarbamate, 4-Dimethylamino-3,5-xylyl N-methylcarbamate, 4-Dimethylamino-3,5-xylyl methylcarbamate, Dowco 139, ENT 25,766, Mexacarbate, Zactran, Zectane, Zectran, Zextran
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O2/c1-8-6-10(16-12(15)13-3)7-9(2)11(8)14(4)5/h6-7H,1-5H3,(H,13,15)
Løsningstype Neat
SMIL CNC(=O)Oc1cc(C)c(N(C)C)c(C)c1
IUPAC navn [4-(dimethylamino)-3,5-dimethylphenyl] N-methylcarbamate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 222.28
Mængde 10 mg
Formel vægt 222.1368 g/mol