Få mere at vide
Mevinphos, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mevinphos |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13O6P/c1-6(5-7(8)10-2)13-14(9,11-3)12-4/h5H,1-4H3 |
| Formel vægt | 224.045 |