missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mevinphos, TRC

Artikelnummer. 30473603
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30473603 100 mg
30479908 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30473603 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM340535100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7786-34-7
Molekylær formel C7 H13 O6 P
Molekylvægt (g/mol) 224.15
Synonym Crotonic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, dimethyl phosphate (6CI,8CI), 1-Methoxycarbonyl-1-propen-2-yl dimethyl phosphate, 2-Carbomethoxy-1-methylvinyl dimethyl phosphate, 2-Methoxycarbonyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate, CMDP, Fosdrin, Gesfid, Meniphos, Mevinphos, NSC 46470, O,O-Dimethyl O-(1-carbomethoxy-1-propen-2-yl) phosphate, PD 5, PD 5 (pesticide), Phosdrin, Phosdrin W 10
IUPAC navn methyl 3-dimethoxyphosphoryloxybut-2-enoate
SMIL COC(=O)C=C(C)OP(=O)(OC)OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mevinphos
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H13O6P/c1-6(5-7(8)10-2)13-14(9,11-3)12-4/h5H,1-4H3
Formel vægt 224.045
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.