Få mere at vide
Mevastatin, LoGiCal
Artikelnummer. 30460591
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460591 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460591 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0377.00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mevastatin
CAS 73573-88-3
Analyt- eller komponentnavne Mevastatin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H34 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Mevastatin, (1S,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-7-methyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl (2S)-2-Methylbutanoate, Lovastatin Imp. A (EP), (2S)-2-Methylbutanoic acid (1S,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-7-methyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester, (+)-Compactin, Antibiotic ML 236B, CS 500, CS 500 (antibiotic), Compactin, Compactin (Penicillium), L 637312, ML 236B, ML 236B lactone, NSC 281245, Statin I, 2-Methylbutanoic acid [1S-[1alpha(R*),7beta,8beta(2S*,4S*),8abeta]]-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-7-methyl-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-1-naphthalenyl ester, Lovastatin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C23H34O5/c1-4-14(2)23(26)28-20-7-5-6-16-9-8-15(3)19(22(16)20)11-10-18-12-17(24)13-21(25)27-18/h6,8-9,14-15,17-20,22,24H,4-5,7,10-13H2,1-3H3/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,22-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1CCC=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
IUPAC navn [(1S,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-7-methyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] (2S)-2-methylbutanoate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 390.51
Mængde 10 mg
Formel vægt 390.2406 g/mol