Få mere at vide
Mevastatin-hydroxysyre-t-butylaminsalt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mevastatin Hydroxy Acid t-Butylamine Salt |
| CAS | 262285-80-3 |
| Molekylær formel | C27H47NO6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (betaR,deltaR,1S,2S,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-beta,delta-dihydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-methyl-1-oxobutoxy]-1-naphthaleneheptanoate 2-Methyl-2-propanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C23H36O6.C4H11N/c1-4-14(2)23(28)29-20-7-5-6-16-9-8-15(3)19(22(16)20)11-10-17(24)12-18(25)13-21(26)27;1-4(2,3)5/h6,8-9,14-15,17-20,22,24-25H,4-5,7,10-13H2,1-3H3,(H,26,27);5H2,1-3H3/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1 |
| SMIL | CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1CCC=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O)[C@@H]12.CC(C)(C)N |
| IUPAC navn | (3R,5R)-7-[(1S,2S,8S,8aR)-2-methyl-8-[(2S)-2-methylbutanoyl]oxy-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptansyre; 2-methylpropan-2-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 481.67 |
| Formel vægt | 481.3403 |