Få mere at vide
Mevastatin Acid Sodium Salt, Mikromol™
Artikelnummer. 30052622
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052622 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052622 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0377.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Mevastatin Acid Sodium Salt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mevastatin Acid Sodium Salt
CAS 99782-89-5
Analyt- eller komponentnavne Mevastatin Acid Sodium Salt
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H35 O6 . Na
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (βR,ΔR,1S,2S,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-β,Δ-dihydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-methyl-1-oxobutoxy]-1-naphthaleneheptanoic Acid Sodium Salt (1:1), 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,Δ-dihydroxy-2-methyl-8-(2-methyl-1-oxobutoxy)-, monosodium salt, [1S-[1α(βS*,ΔS*),2α,8β(R*),8aα]]-, 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,Δ-dihydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-methyl-1-oxobutoxy]-, monosodium salt, (βR,ΔR,1S,2S,8S,8aR)- (9CI), ML 236B sodium salt, Mevastatin Acid Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C23H36O6.Na/c1-4-14(2)23(28)29-20-7-5-6-16-9-8-15(3)19(22(16)20)11-10-17(24)12-18(25)13-21(26)27;/h6,8-9,14-15,17-20,22,24-25H,4-5,7,10-13H2,1-3H3,(H,26,27);/q;+1/p-1/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1
SMIL [Na+].CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1CCC=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])[C@@H]12
IUPAC navn sodium;(3R,5R)-7-[(1S,2S,8S,8aR)-2-methyl-8-[(2S)-2-methylbutanoyl]oxy-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate
Molekylvægt (g/mol) 430.51
Mængde 25 mg
Formel vægt 430.2331 g/mol