Få mere at vide
Mevastatin, 98%
Artikelnummer. 15493959
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15493959 25 mg 25mg
15473959 5 mg 5mg
15483959 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493959 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61357.MB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 73573-88-3 | C23H34O5 | 390.52 g/mol
Mevastatin (Compactin) hæmmer HMGCR (HMG-CoA reduktase), inducerer apoptose, som igen hæmmer isoprenoid biosyntese og derfor blokerer proteinisoprenylering og reducerer plasmakolesterolniveauer hos mennesker. Mevastatin får celler til at stoppe tidligt i G1-fasen. Mevastatin er en tæt strukturel analog af lovastatin, og begge midler har de samme biokemiske og farmakologiske aktiviteter. Mevastatin er inaktivt i cellefri assays. I celler hydrolyseres det imidlertid til den aktive frie syreform af intracellulære esteraser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Mevastatin (Compactin) hæmmer HMGCR (HMG-CoA reduktase), inducerer apoptose, som igen hæmmer isoprenoid biosyntese og derfor blokerer proteinisoprenylering og reducerer plasmakolesterolniveauer hos mennesker. Mevastatin får celler til at stoppe tidligt i G1-fasen. Mevastatin er en tæt strukturel analog af lovastatin, og begge midler har de samme biokemiske og farmakologiske aktiviteter. Mevastatin er inaktivt i cellefri assays. I celler hydrolyseres det imidlertid til den aktive frie syreform af intracellulære esteraser.
Opløselighed Opløselig
i ethanol ved 25 mg/ml og i DMSO ved 20mg/ml
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73573-88-3
Molekylær formel C23H34O5
Molekylvægt (g/mol) 390.52
MDL nummer MFCD05662341
InChI nøgle AJLFOPYRIVGYMJ-INTXDZFKSA-N
Synonym mevastatin, compactin, mevastatinum, mevastatina, mevastatine, mevastatinum inn-latin, antibiotic ml 236b, mevastatin inn, compactin penicillium, mevastatine inn-french
PubChem CID 64715
ChEBI CHEBI:34848
IUPAC navn [(1S,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-7-methyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] (2S)-2-methylbutanoat
SMIL CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1CCC=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mevastatin
Farve Hvid
Mængde 25 mg
Beilstein 1269441
Merck Index 14,6164
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol at 25 mg/mL and in DMSO at 20mg/ml
Formel vægt 390.52
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk fast stof