Få mere at vide
(±)-Mevalonolacton, 97%
Artikelnummer. 10422790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10422790 1 g Glasflaske 1g
10119699 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10422790 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428300010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 674-26-0 | C6H10O3 | 130,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 674-26-0
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.14
MDL nummer MFCD00006648
InChI nøgle JYVXNLLUYHCIIH-UHFFFAOYNA-N
Synonym mevalonolactone, dl-mevalonic acid lactone, dl-mevalonolactone, 4-hydroxy-4-methyltetrahydro-2h-pyran-2-one, mevalonic acid lactone, mevalonic lactone, dl-mevalolactone, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-, .+/-., 1-tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2h-pyran-2-one
PubChem CID 10428
IUPAC navn 4-hydroxy-4-methyloxan-2-on
SMIL CC1(O)CCOC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Mevalonolactone
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 28,0 °C
Kogepunkt 145,0 °C til 150,0 °C (5,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 130.14
Procent renhed 97%