missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(±)-Mevalonolactone-4,4,5,5-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Mevalonolactone-4,4,5,5-d4 |
| CAS | 349553-98-6 |
| Molekylær formel | C6 D4 H6 O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2H-Pyran-2-one-5,6-d2, tetrahydro-5,6-d2-4-hydroxy-4-methyl- (9CI), Tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2H-pyran-2-one-5,5,6,6-d4, (±)-Mevalolactone-d4, (±)-Mevalonolactone-d4, DL-Mevalonic acid lactone-d4, DL-Mevalonic acid δ-lactone-γ,δ-d4, DL-Mevalonolactone-d4, β-Hydroxy-β-methyl-δ-valerolactone-γ,δ-d4, (±)-Mevalolactone-4,4,5,5-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i2D2,3D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])OC(=O)CC(C)(O)C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 5,5,6,6-tetradeuterio-4-hydroxy-4-methyloxan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.17 |
| Formel vægt | 134.0881 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?