Få mere at vide
(±)-Mevalonolactone-4,4,5,5,6,6,6-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Mevalolactone-D7 (3-methyl-D3,4,4,5,5-D4) |
| CAS | 347840-19-1 |
| Molekylær formel | C6H3D7O3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 2H-Pyran-2-one-5,6-d2, tetrahydro-5,6-d2-4-hydroxy-4-(methyl-d3)- (9CI), Tetrahydro-4-hydroxy-4-(methyl-d3)-2H-pyran-2-one-5,5,6,6-d4, (±)-Mevalolactone-d7, (±)-Mevalonolactone-d7, DL-Mevalonic acid lactone-d7, DL-Mevalonic acid Δ-lactone-d7, DL-Mevalonol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| SMIL | O=C1OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)(C([2H])([2H])[2H])C1 |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-4-(methyl-d3)tetrahydro-2H-pyran-2-one-5,5,6,6-d4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.19 |
| Formel vægt | 137.11 |