missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Metyrapone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metyrapone |
| CAS | 54-36-4 |
| Molekylær formel | C14 H14 N2 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Propanone, 2-methyl-1,2-di-3-pyridinyl-, 1-Propanone, 2-methyl-1,2-di-3-pyridyl- (6CI,8CI), 1,2-Bis(3-pyridyl)-2-methyl-1-propanone, 2-Methyl-1,2-bis(3-pyridyl)-1-propanone, 2-Methyl-1,2-di(β-pyridyl)-1-propanone, 2-Methyl-1,2-di-3-pyridyl-1-propanone, Mepyrapone, Methapyrapone, Methbipyranone, Methopirapone, Methopyrapone, Methopyrinine, Methopyrone, Metopiron, Metopirone, Metopyrone, Metroprione, Metyrapon, Metyrapone, NSC 25265, Su 4885 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O/c1-14(2,12-6-4-8-16-10-12)13(17)11-5-3-7-15-9-11/h3-10H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(C(=O)c1cccnc1)c2cccnc2 |
| IUPAC navn | 2-methyl-1,2-dipyridin-3-ylpropan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.27 |
| Formel vægt | 226.1106 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?