Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Metyrapone
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18702774
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18702774 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18702774 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3292/50
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
11-β hydroxylase inhibitor
Cytochrome P450 inhibitor. Blocks glucocorticoid synthesis via inhibition of steroid 11-β hydroxylase (CYP11B1) activity (IC50 = 7.83 μM). Also inhibits CYP3A4 and cytochrome P450-mediated ω/ω-1 hydroxylase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metyrapone
CAS 54-36-4
Mængde 50 mg
Molekylær formel C14H14N2O
Formel vægt 226.27
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 226.28