Få mere at vide
Metyrapone, Mikromol™
Beskrivelse
Metyrapone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metyrapone |
| CAS | 54-36-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Metyrapone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H14 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Propanone, 2-methyl-1,2-di-3-pyridinyl-, 1-Propanone, 2-methyl-1,2-di-3-pyridyl- (6CI,8CI), 1,2-Bis(3-pyridyl)-2-methyl-1-propanone, 2-Methyl-1,2-bis(3-pyridyl)-1-propanone, 2-Methyl-1,2-di-3-pyridyl-1-propanone, Mepyrapone, Methapyrapone, Methbipyranone, Methopirapone, Methopyrapone, Methopyrinine, Methopyrone, Metopiron, Metopirone, Metopyrone, Metroprione, Metyrapon, Metyrapone, NSC 25265, Su 4885, 2-Methyl-1,2-di(beta-pyridyl)-1-propanone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O/c1-14(2,12-6-4-8-16-10-12)13(17)11-5-3-7-15-9-11/h3-10H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(C(=O)c1cccnc1)c2cccnc2 |
| IUPAC navn | 2-methyl-1,2-dipyridin-3-ylpropan-1-one |
| Vis mere |