Få mere at vide
Metyrapone, LoGiCal
Artikelnummer. 30463026
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463026 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463026 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1694.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metyrapone
CAS 54-36-4
Analyt- eller komponentnavne Metyrapone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H14 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Propanone, 2-methyl-1,2-di-3-pyridinyl-, 1-Propanone, 2-methyl-1,2-di-3-pyridyl- (6CI,8CI), 1,2-Bis(3-pyridyl)-2-methyl-1-propanone, 2-Methyl-1,2-bis(3-pyridyl)-1-propanone, 2-Methyl-1,2-di-3-pyridyl-1-propanone, Mepyrapone, Methapyrapone, Methbipyranone, Methopirapone, Methopyrapone, Methopyrinine, Methopyrone, Metopiron, Metopirone, Metopyrone, Metroprione, Metyrapon, Metyrapone, NSC 25265, Su 4885, 2-Methyl-1,2-di(beta-pyridyl)-1-propanone
InChI formel InChI=1S/C14H14N2O/c1-14(2,12-6-4-8-16-10-12)13(17)11-5-3-7-15-9-11/h3-10H,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL CC(C)(C(=O)c1cccnc1)c2cccnc2
IUPAC navn 2-methyl-1,2-dipyridin-3-ylpropan-1-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 226.27
Mængde 10 mg
Formel vægt 226.1106 g/mol