Få mere at vide
Metyltetraprole 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314804
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314804 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30314804 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15215000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metyltetraprole
CAS 1472649-01-6
Analyt- eller komponentnavne Metyltetraprole
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C19 H17 Cl N6 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-[2-[[[1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]-3-methylphenyl]-1,4-dihydro-4-methyl-5H-tetrazol-5-one, 1-(2-[[1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl]-3-methylphenyl)-4-methyl-1,4-dihydrotetrazol-5-one, 1-[2-[[1-(4-Chlorophenyl)pyrazol-3-yl]oxymethyl]-3-methylphenyl]-4-methyltetrazol-5-one
InChI formel InChI=1S/C19H17ClN6O2/c1-13-4-3-5-17(26-19(27)24(2)22-23-26)16(13)12-28-18-10-11-25(21-18)15-8-6-14(20)7-9-15/h3-11H,12H2,1-2H3
SMIL CN1N=NN(C1=O)c2cccc(C)c2COc3ccn(n3)c4ccc(Cl)cc4
IUPAC navn 1-[2-[[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yl]oxymethyl]-3-methylphenyl]-4-methyltetrazol-5-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 396.83
Mængde 1 ml
Formel vægt 396.1102 g/mol