Få mere at vide
Metyltetraprole 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metyltetraprole |
| CAS | 1472649-01-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Metyltetraprole |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C19 H17 Cl N6 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1-[2-[[[1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]-3-methylphenyl]-1,4-dihydro-4-methyl-5H-tetrazol-5-one, 1-(2-[[1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl]-3-methylphenyl)-4-methyl-1,4-dihydrotetrazol-5-one, 1-[2-[[1-(4-Chlorophenyl)pyrazol-3-yl]oxymethyl]-3-methylphenyl]-4-methyltetrazol-5-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17ClN6O2/c1-13-4-3-5-17(26-19(27)24(2)22-23-26)16(13)12-28-18-10-11-25(21-18)15-8-6-14(20)7-9-15/h3-11H,12H2,1-2H3 |
| SMIL | CN1N=NN(C1=O)c2cccc(C)c2COc3ccn(n3)c4ccc(Cl)cc4 |
| Vis mere |