Få mere at vide
Mettler Toledo™ Vandtæthed Standard For Densito™ 30PX
Artikelnummer. 10237802
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Densito 30PX bærbar specifik vægtfylde/densitetsmåler
Pakningsstørrelse:
60ml
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10237802 Densito 30PX bærbar specifik vægtfylde/densitetsmåler 60ml
1 options
Artikelnummer. 10237802 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51325005
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Tilbehør til brug med Mettler Toledo 30PX densitet/tyngdekraftsmålere.
  • For Karl Fischer Titrator
  • Kun certificeret ved °20 C
  • Vol.: 3 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C
Nøjagtighed ±0,001g/ 3 ,± 0,5 °C
Oversigt Densitetsstandarder (6mL), sæt med 10
Sprog fransk tysk
Måleområde 0 til 2g/ 3
Opløsning 0,1°C
Prøvevolumen 3 mL
Produkttype Vandtæthedsstandard
Til brug med (udstyr) Densito 30PX bærbar specifik vægtfylde/densitetsmåler