Få mere at vide
Mettler Toledo™ Temperatursensor
Artikelnummer. p-3640204 Shop alle Mettler Toledo produkter
Temperatursensor:
NTC 10 kilo
Pt1000
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11947781
Brand: Mettler Toledo™ 51343310
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til tilslutning til pH-målere. Sansende elementer af Mettler Toledo Temperatursensoren er anbragt i rørformet rustfrit stål eller glas.
  • Maksimal driftstemperatur: 302 °F (150 °C)
  • Føleelementer og ledningsledninger er elektrisk isoleret fra den ydre sondeoverflade for maksimal sikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Temperatursonde InLab NTC30K Ohm
Nøjagtighed ±0,2 °C
Materiale Glas
Temperaturområde (metrisk). -30 °C til +100 °C
Temperatur (metrisk) Drift -30 °C til +100 °C
Type Sensor
Længde (engelsk) 4,72 tommer
Længde (metrisk) 120 mm
Temperatur (engelsk) Drift -22 °F til +212 °F
Konnektortyper S7
Temperatursensor NTC 10 kilo