Få mere at vide
Mettler Toledo™ Temperatursensor
Artikelnummer. 11957781
Skift visning
Temperatursensor:
NTC 10 kilo
Pt1000
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatursensor Pakningsstørrelse
11957781 Pt1000 Hver
11947781 NTC 10 kilo Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11957781 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51343312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2850.00 DKK
    2449.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 400.21 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Designet til tilslutning til pH-målere. Sansende elementer af Mettler Toledo Temperatursensoren er anbragt i rørformet rustfrit stål eller glas.
  • Maksimal driftstemperatur: 302 °F (150 °C)
  • Føleelementer og ledningsledninger er elektrisk isoleret fra den ydre sondeoverflade for maksimal sikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Temperatursonde InLab Pt1000
Nøjagtighed ±0,15 °C
Materiale Glas
Temperaturområde (metrisk). -30 °C til +100 °C
Temperatur (metrisk) Drift -30 °C til +100 °C
Type Sensor
Længde (engelsk) 4,72 tommer
Længde (metrisk) 120 mm
Temperatur (engelsk) Drift -22 °F til +212 °F
Konnektortyper S7
Temperatursensor Pt1000