Beskrivelse
- Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence og SevenCompact målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
- Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
- Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
- Hydrofluorholdig prøve (HF).
Tilbehør& Omsorg
- Keramisk kryds
- Genopfyldelig 3M KCl (51350072): Hold sonden fyldt med elektrolyt for præcise resultater
- Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
- Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | pH-elektrode InLab Fluorsyre |
| Konnektortyper | S7 |
| Knudepunkt | Keramisk |
| Materiale | Glas |
| pH-område | 1 til 11 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 100 °C |
| Type | Kombinationselektrode |
| Type påfyldningsopløsning | 3 mol/l KCl |
| Til brug med (applikation) | Forbedrer levetid og målenøjagtighed ved forskellige prøvetemperaturer |
| Til brug med (udstyr) | S7 til BNC (30281915) |
| Vis mere |