Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ Bærbare pH/ledningsevne/opløst ilt/ion-målere
Artikelnummer. 15395083 Shop alle Mettler Toledo produkter
Skift visning
Model-:
DO bærbart måler
Dobbelt kanal; pH/ORP, ledningsevne
Dobbelt kanal; pH/ORP/ion, DO
Enkelt kanal; opløst ilt (DO)
Enkelt kanal; pH, ORP
Enkelt kanal; pH, ion, ORP
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Kanaler:
1
2
Produkttype:
DO Bærbart S9-meter
Elektrodesæt
Kun måler (SG23)
Måler- og elektrodesæt, Inkluderer 2 m kabel og 2-elektrodeklemme
Målerfeltsæt med elektroder og etui
Måler med feltsæt, 2m kabel
S9 DO-måler: BOD-sæt
S9 DO-måler: Feltsæt
S9 DO-måler: Standardsæt
Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Biotech Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Fluorid Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV og ionmåler
Seven2Go S2 pH/mV måler
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Field Kit m/ pH-sonde
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Food Kit
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Lyssæt
Seven2Go S3 ledningsevnemåler
Seven2Go S3 ledningsevnemåler: Bioethanolsæt
Seven2Go S3 ledningsevnemåler: Feltsæt
Seven2Go S4 DO-måler
Seven2Go S4 DO-måler: Field Kit
Seven2Go S4 DO-måler: Standardsæt
pH/Ion/DO bænkmåler Standard pH og DO Kit
pH/Ion/DO-måler
pH/Ion/DO/ORP-måler
pH/Ion/Kondensatormåler
missing translation for 'unitSize'
1 sæt
Hver
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Model- Kanaler Produkttype unitSize
15395083 Enkelt kanal; pH, ion, ORP 1 Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Fluorid Kit Hver
10205774 Dobbelt kanal; pH/ORP, ledningsevne 2 Elektrodesæt 1 sæt
10379304 Dobbelt kanal; pH/ORP, ledningsevne 2 Kun måler (SG23) Hver
11967981 SevenGo Duo SG98 2 Måler med feltsæt, 2m kabel 1 sæt
11918011 SevenGo Duo SG98 2 Målerfeltsæt med elektroder og etui 1 sæt
10422005 Dobbelt kanal; pH/ORP/ion, DO 2 pH/Ion/DO-måler Hver
10717315 Dobbelt kanal; pH/ORP/ion, DO 2 Måler- og elektrodesæt, Inkluderer 2 m kabel og 2-elektrodeklemme Hver
10042274 SevenGo Duo SG78 2 Elektrodesæt Hver
10297814 SevenGo Duo SG78 2 Seven2Go S4 DO-måler: Field Kit Hver
15345073 Seven2Go S3 1 Seven2Go S3 ledningsevnemåler Hver
15355073 Seven2Go S3 1 Seven2Go S4 DO-måler: Standardsæt Hver
15365073 Seven2Go S3 1 Seven2Go S3 ledningsevnemåler: Feltsæt Hver
15375073 Seven2Go S3 1 Seven2Go S3 ledningsevnemåler: Bioethanolsæt Hver
15385073 Seven2Go S4 1 Seven2Go S4 DO-måler Hver
15395073 Seven2Go S4 1 Seven2Go S4 DO-måler: Standardsæt Hver
15305083 Seven2Go S4 1 Seven2Go S2 pH/mV-måler: Field Kit m/ pH-sonde Hver
15315093 Enkelt kanal; opløst ilt (DO) 1 S9 DO-måler: Standardsæt Hver
15325093 DO bærbart måler 1 S9 DO-måler: Feltsæt Hver
15335093 DO bærbart måler 1 S9 DO-måler: BOD-sæt Hver
15395063 Enkelt kanal; pH, ORP 1 Seven2Go S2 pH/mV måler Hver
15305073 Enkelt kanal; pH, ORP 1 pH/Ion/DO bænkmåler Standard pH og DO Kit Hver
15315073 Enkelt kanal; pH, ORP 1 Seven2Go S4 DO-måler: Field Kit Hver
15325073 Enkelt kanal; pH, ORP 1 Seven2Go S2 pH/mV-måler: Food Kit Hver
15335073 pH, ORP 1 Seven2Go S2 pH/mV-måler: Lyssæt Hver
15355083 Enkelt kanal; pH, ion, ORP 1 Seven2Go Pro S8 pH/mV og ionmåler Hver
15375083 Enkelt kanal; pH, ion, ORP 1 Seven2Go S2 pH/mV-måler: Field Kit m/ pH-sonde Hver
15385083 Enkelt kanal; pH, ion, ORP 1 Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Biotech Kit Hver
15305093 Enkelt kanal; opløst ilt (DO) 1 DO Bærbart S9-meter Hver
10430665 SevenGo Duo SG78 2 pH/Ion/Kondensatormåler Hver
11957981 SevenGo Duo SG98 2 pH/Ion/DO/ORP-måler Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 missing translation for 'options'
Product Code. 15395083 missing translation for 'mfr' METTLER TOLEDO™ missing translation for 'supplierNo' 30207879
Only null left
Add to basket
Add to basket
Includes
Instrument, LabX direkte pH, USB kabel, elektrodeklemme, perfectION Fluor, basistilbehør, betjeningsvejledning, lynguide, testrapport, overensstemmelseserklæring og batterier.
Vand- og støvtæt, IP67-klassificeret måler til bærbare målinger eller feltmålinger. Bærbare målere, der er kompatible med pH, ledningsevne, opløst oxygen og ionselektive elektroder.
  • Støvtæt
  • Vandtæt
  • IP67-klassificeret
  • pH, Redox/ORP, ledningsevne, opløst oxygen og ISE måleevne (modelafhængig)
  • Kompatibel med en lang række IP67-klassificerede elektroder til enhver applikation
  • Kompatibel med vores ISM elektroder, der fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når den er tilsluttet
  • Datalagring tilgængelig; kapacitet afhængig af model
  • Eksporter data til en printer eller Excel fil
  • EasyDirect software tilgængelig til dataoverførsel (modelafhængig)
  • Gummihylster fås til enhåndsmålinger
  • uGo bære- og beskyttelsesetui inkluderet i selektive sæt (se nedenfor for en komplet liste); tilgængelig til alle bærbare målere
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nøjagtighed (ion) ±0,5 %
Nøjagtighed (mV) ±0,1
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Batterilevetid 200 til 250 timer.
Batteritype 4 x AA eller 1,3 V NiMH iht.
Kalibreringspunkter 5
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001
Datastyringsdetaljer Mikro-USB (USB enhed)
Datapunkter 2000
Kanaler 1
Display Type LCD
IP-vurdering IP67
Måletilstande pH, Ion
Rækkevidde (mV) -2000 til 2000 mV
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (pH) 0.001/0.01/0.1
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +130 °C (ATC), -30 °C til +130 °C (MTC)
Til brug med (applikation) Vandige prøver, tandpasta og mundskyl.
Inkluderer perfectION Fluorid kombination Fluorid ion selektiv elektrode
Indgange BNC (10 12 Ohm)/RCA (cinch)/2 mm banan
Model- Enkelt kanal; pH, ion, ORP
Produkttype Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Fluorid Kit
Opløsning (mV) 0.1, 1
Temperatur nøjagtighed ±0,2 °C hvis T: 0° til 105°°C; ±0,5 °C hvis T <0 °C eller T >105 °C
Temperaturopløsning 0,1 °C
Dimensioner (L x B x H) 222 x 70 x 35mm
Vægt (metrisk) 290 g