Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ Bærbare pH/ledningsevne/opløst ilt/ion-målere
Artikelnummer. 15395073 Shop alle Mettler Toledo produkter
Model-:
DO bærbart måler
Dobbelt kanal; pH/ORP, ledningsevne
Dobbelt kanal; pH/ORP/ion, DO
Enkelt kanal; opløst ilt (DO)
Enkelt kanal; pH, ORP
Enkelt kanal; pH, ion, ORP
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Kanaler:
1
2
Produkttype:
DO Bærbart S9-meter
Elektrodesæt
Kun måler (SG23)
Måler- og elektrodesæt, Inkluderer 2 m kabel og 2-elektrodeklemme
Målerfeltsæt med elektroder og etui
Meter with Field Kit, 2m Cable
S9 DO-måler: BOD-sæt
S9 DO-måler: Feltsæt
S9 DO-måler: Standardsæt
Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Biotech Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Fluorid Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV og ionmåler
Seven2Go S2 pH/mV måler
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Field Kit m/ pH-sonde
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Food Kit
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Lyssæt
Seven2Go S3 ledningsevnemåler
Seven2Go S3 ledningsevnemåler: Bioethanolsæt
Seven2Go S3 ledningsevnemåler: Feltsæt
Seven2Go S4 DO-måler
Seven2Go S4 DO-måler: Field Kit
Seven2Go S4 DO-måler: Standardsæt
pH/Ion/Cond Meter
pH/Ion/DO bænkmåler Standard pH og DO Kit
pH/Ion/DO-måler
pH/Ion/DO/ORP Meter
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 15395073
Brand: METTLER TOLEDO™ 30207959
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Indeholder
Måler, elektrodeklemme, InLab 605-ISM, iltfri tabletter, betjeningsvejledning, lynguide, testrapport, overensstemmelseserklæring og batterier.
Vand- og støvtæt, IP67-klassificeret måler til bærbare målinger eller feltmålinger. Bærbare målere, der er kompatible med pH, ledningsevne, opløst oxygen og ionselektive elektroder.
  • Støvtæt
  • Vandtæt
  • IP67-klassificeret
  • pH, Redox/ORP, ledningsevne, opløst oxygen og ISE måleevne (modelafhængig)
  • Kompatibel med en lang række IP67-klassificerede elektroder til enhver applikation
  • Kompatibel med vores ISM elektroder, der fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når den er tilsluttet
  • Datalagring tilgængelig; kapacitet afhængig af model
  • Eksporter data til en printer eller Excel fil
  • EasyDirect software tilgængelig til dataoverførsel (modelafhængig)
  • Gummihylster fås til enhåndsmålinger
  • uGo bære- og beskyttelsesetui inkluderet i selektive sæt (se nedenfor for en komplet liste); tilgængelig til alle bærbare målere
Certificeringer
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (Polarografisk DO) ±0,2 mg/l i området 0 til 15 mg/l; ±10 % i området 15 til 60 mg/L
Batterilevetid 250 til 400 timer.
Batteritype 4 x 1,5 V AA eller 1,3 V NiMH iht.
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001
Datapunkter 200
Oversigt Seven2Go DO meter S4-Std-Kit
Kanaler 1
Display Type LCD
IP-vurdering IP67
Måletilstande Opløst ilt
Procent mætningsområde Polarografisk DO 0,1 til 600 %
Område (pH) 0 til 14
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 60 °C
Til brug med (applikation) Ideelt egnet til vandige prøver, alkoholiske og ikke-alkoholiske drikke.
Inkluderer InLab 605-ISM polarografisk opløst oxygen/temperaturelektrode
Indgange BNC (1012 Ohm)/RCA (cinch) (sensor)
Sprog kinesisk, kinesisk (TW), kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk (GB), engelsk (US), fransk, tysk, ungarsk, indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk (BR), russisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, thai, tyrkisk, vietnamesisk
Model- Seven2Go S4
Procent mætningsområde (polarografisk DO) 0,1 til 600 %
Procent mætningsopløsning (polarografisk DO) 0.1
Trykområde 500 til 1100 mbar
Trykopløsning 1
Produkttype Seven2Go S4 DO-måler: Standardsæt
Rækkevidde (polarografisk DO) 0,01 til 99,99 mg/L (ppm)
Opløsning (polarografisk DO) 0.01
Dimensioner (L x B x H) 222 x 70 x 35 mm
Vægt (metrisk) 270 g