Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ Bærbare pH/ledningsevne/opløst ilt/ion-målere
Artikelnummer. 15385083 Shop alle Mettler Toledo produkter
Model-:
DO bærbart måler
Dobbelt kanal; pH/ORP, ledningsevne
Dobbelt kanal; pH/ORP/ion, DO
Enkelt kanal; opløst ilt (DO)
Enkelt kanal; pH, ORP
Enkelt kanal; pH, ion, ORP
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Kanaler:
1
2
Produkttype:
DO Bærbart S9-meter
Elektrodesæt
Kun måler (SG23)
Måler- og elektrodesæt, Inkluderer 2 m kabel og 2-elektrodeklemme
Målerfeltsæt med elektroder og etui
Meter with Field Kit, 2m Cable
S9 DO-måler: BOD-sæt
S9 DO-måler: Feltsæt
S9 DO-måler: Standardsæt
Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Biotech Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Fluorid Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV og ionmåler
Seven2Go S2 pH/mV måler
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Field Kit m/ pH-sonde
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Food Kit
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Lyssæt
Seven2Go S3 ledningsevnemåler
Seven2Go S3 ledningsevnemåler: Bioethanolsæt
Seven2Go S3 ledningsevnemåler: Feltsæt
Seven2Go S4 DO-måler
Seven2Go S4 DO-måler: Field Kit
Seven2Go S4 DO-måler: Standardsæt
pH/Ion/Cond Meter
pH/Ion/DO Meter
pH/Ion/DO bænkmåler Standard pH og DO Kit
pH/Ion/DO/ORP Meter
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 15385083
Brand: METTLER TOLEDO™ 30207878
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Instrument, LabX direkte pH, USB kabel, elektrodeklemme, InLab Rutine Pro ISM (inkluderer kabel), bufferposer (til pH 4,01, 7,00, 9,21 og 10,00), flasker til kalibrering, uGo bæretaske, basetilbehør, betjeningsvejledning, lynguide, testrapport, overensstemmelseserklæring og batterier.
Vand- og støvtæt, IP67-klassificeret måler til bærbare målinger eller feltmålinger. Bærbare målere, der er kompatible med pH, ledningsevne, opløst oxygen og ionselektive elektroder.
  • Støvtæt
  • Vandtæt
  • IP67-klassificeret
  • pH, Redox/ORP, ledningsevne, opløst oxygen og ISE måleevne (modelafhængig)
  • Kompatibel med en lang række IP67-klassificerede elektroder til enhver applikation
  • Kompatibel med vores ISM elektroder, der fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når den er tilsluttet
  • Datalagring tilgængelig; kapacitet afhængig af model
  • Eksporter data til en printer eller Excel fil
  • EasyDirect software tilgængelig til dataoverførsel (modelafhængig)
  • Gummihylster fås til enhåndsmålinger
  • uGo bære- og beskyttelsesetui inkluderet i selektive sæt (se nedenfor for en komplet liste); tilgængelig til alle bærbare målere
Certificeringer
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (ion) ±0,5 %
Nøjagtighed (mV) ±0,1
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Batterilevetid 200 til 250 timer.
Batteritype 4 x AA eller 1,3 V NiMH iht.
Kalibreringspunkter 5
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001
Datastyringsdetaljer Mikro-USB (USB enhed)
Datapunkter 2000
Kanaler 1
Display Type LCD
IP-vurdering IP67
Måletilstande pH, Ion
Rækkevidde (mV) -2000 til 2000 mV
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (pH) 0.001/0.01/0.1
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +130 °C (ATC), -30 °C til +130 °C (MTC)
Til brug med (applikation) Hurtige resultater i en bred vifte af prøver inklusive skrappe kemikalier.
Inkluderer InLab Rutine Pro-ISM pH/temperatur elektrode
Indgange BNC (10 12 Ohm)/RCA (cinch)/2 mm banan
Model- Enkelt kanal; pH, ion, ORP
Produkttype Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Biotech Kit
Opløsning (mV) 0.1, 1
Temperatur nøjagtighed ±0,2 °C hvis T: 0° til 105°°C; ±0,5 °C hvis T <0 °C eller T >105 °C
Temperaturopløsning 0,1 °C
Dimensioner (L x B x H) 222 x 70 x 35mm
Vægt (metrisk) 290 g