Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ Bærbare pH/ledningsevne/opløst ilt/ion-målere
Artikelnummer. 15375073 Shop alle Mettler Toledo produkter
Model-:
DO bærbart måler
Dobbelt kanal; pH/ORP, ledningsevne
Dobbelt kanal; pH/ORP/ion, DO
Enkelt kanal; opløst ilt (DO)
Enkelt kanal; pH, ORP
Enkelt kanal; pH, ion, ORP
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Kanaler:
1
2
Produkttype:
DO Bærbart S9-meter
Elektrodesæt
Kun måler (SG23)
Måler- og elektrodesæt, Inkluderer 2 m kabel og 2-elektrodeklemme
Målerfeltsæt med elektroder og etui
Meter with Field Kit, 2m Cable
S9 DO-måler: BOD-sæt
S9 DO-måler: Feltsæt
S9 DO-måler: Standardsæt
Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Biotech Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Fluorid Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV og ionmåler
Seven2Go S2 pH/mV måler
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Field Kit m/ pH-sonde
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Food Kit
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Lyssæt
Seven2Go S3 ledningsevnemåler
Seven2Go S3 ledningsevnemåler: Bioethanolsæt
Seven2Go S3 ledningsevnemåler: Feltsæt
Seven2Go S4 DO-måler
Seven2Go S4 DO-måler: Field Kit
Seven2Go S4 DO-måler: Standardsæt
pH/Ion/Cond Meter
pH/Ion/DO bænkmåler Standard pH og DO Kit
pH/Ion/DO-måler
pH/Ion/DO/ORP Meter
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 15375073
Brand: METTLER TOLEDO™ 30207957
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
S3-Bioethanol sæt: Instrument, elektrodeklemme, InLab 725-ISM og poser med konduktivitetsstandard (μ84 S/cm), flasker til kalibrering, betjeningsvejledning, hurtig guide, testrapport, overensstemmelseserklæring, uGo bæretaske og batterier
Vand- og støvtæt, IP67-klassificeret måler til bærbare målinger eller feltmålinger. Bærbare målere, der er kompatible med pH, ledningsevne, opløst oxygen og ionselektive elektroder.
  • Støvtæt
  • Vandtæt
  • IP67-klassificeret
  • pH, Redox/ORP, ledningsevne, opløst oxygen og ISE måleevne (modelafhængig)
  • Kompatibel med en lang række IP67-klassificerede elektroder til enhver applikation
  • Kompatibel med vores ISM elektroder, der fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når den er tilsluttet
  • Datalagring tilgængelig; kapacitet afhængig af model
  • Eksporter data til en printer eller Excel fil
  • EasyDirect software tilgængelig til dataoverførsel (modelafhængig)
  • Gummihylster fås til enhåndsmålinger
  • uGo bære- og beskyttelsesetui inkluderet i selektive sæt (se nedenfor for en komplet liste); tilgængelig til alle bærbare målere
Certificeringer
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (ledningsevne) ±0,5 %
Nøjagtighed (resistivitet) 0,00 til 100,0 Mohm/cm
Nøjagtighed (saltholdighed) ±0,5 %
Nøjagtighed (TDS) ±0,5 %
Batterilevetid 250 til 400 timer.
Batteritype 4 x 1,5 V AA eller 1,3 V NiMH iht.
Kalibreringspunkter 1
Celle konstant Manuel indtastning
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001
Kanaler 1
Display Type LCD
IP-vurdering IP67
Måletilstande Ledningsevne
Rækkevidde (ledningsevne) 0,01μ S/cm til 500 mS/cm
Område (pH) 0 til 14
Rækkevidde (saltholdighed) 0,00 til 42 psu
Rækkevidde (TDS) 0,01 mg/L til 300 g/L
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +105 °C
Til brug med (applikation) Bioethanol og biobrændstoffer.
Inkluderer InLab 725 ledningsevne/temperatur elektrode; uGo bære-/beskyttelsestaske
Indgange LTW 7-benet (sensor)
Model- Seven2Go S3
Produkttype Seven2Go S3 ledningsevnemåler: Bioethanolsæt
Opløsning (ledningsevne) 0,01 til 1 (automatisk rækkevidde)
Opløsning (saltholdighed) 0,01 til 0,1
Opløsning (TDS) 0,01 til 1
Temperaturkompensation Automatisk eller manuel
Dimensioner (L x B x H) 222 x 70 x 35 mm
Vægt (metrisk) 270 g