Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ Bærbare pH/ledningsevne/opløst ilt/ion-målere
Artikelnummer. 15365073 Shop alle Mettler Toledo produkter
Skift visning
Model-:
S9 DO-måler
Seven2Go Pro S8
Seven2Go S2
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG23
SevenGo Duo SG68
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Kanaler:
1
2
Produkttype:
DO bærbar måler
DO-måler
Ledningsevnemåler
Måler med BOD-kit
Måler med bioethanol-kit
Måler med biotek-kit
Måler med elektrodesæt
Måler med feltkit, 2m kabel
Måler med feltkit, 5m kabel
Måler med feltudstyr
Måler med fluoridkit
Måler med lyskit
Måler med madkit
Måler med standardkit
Måler med standardudstyr
pH/Ion/Cond-måler
pH/Ion/DO-måler
pH/Ion/DO/ORP-måler
pH/ledningsevne-måler
pH/mV og ionmåler
pH/mV-måler
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Kanaler Produkttype unitSize
15365073 Seven2Go S3 1 Måler med feltudstyr Hver
10205774 SevenGo Duo SG23 2 Måler med elektrodesæt 1 sæt
10379304 SevenGo Duo SG23 2 pH/ledningsevne-måler Hver
11967981 SevenGo Duo SG98 2 Måler med feltkit, 2m kabel 1 sæt
11918011 SevenGo Duo SG98 2 Måler med feltkit, 5m kabel 1 sæt
10422005 SevenGo Duo SG68 2 pH/Ion/DO-måler Hver
10717315 SevenGo Duo SG68 2 Måler med elektrodesæt Hver
10042274 SevenGo Duo SG78 2 Måler med elektrodesæt Hver
10297814 SevenGo Duo SG78 2 Måler med feltudstyr Hver
15345073 Seven2Go S3 1 Ledningsevnemåler Hver
15355073 Seven2Go S3 1 Måler med standardkit Hver
15375073 Seven2Go S3 1 Måler med bioethanol-kit Hver
15385073 Seven2Go S4 1 DO-måler Hver
15395073 Seven2Go S4 1 Måler med standardkit Hver
15305083 Seven2Go S4 1 Måler med feltudstyr Hver
15315093 S9 DO-måler 1 Måler med standardudstyr Hver
15325093 S9 DO-måler 1 Måler med feltudstyr Hver
15335093 S9 DO-måler 1 Måler med BOD-kit Hver
15395063 Seven2Go S2 1 pH/mV-måler Hver
15305073 Seven2Go S2 1 Måler med standardkit Hver
15315073 Seven2Go S2 1 Måler med feltudstyr Hver
15325073 Seven2Go S2 1 Måler med madkit Hver
15335073 pH, ORP 1 Måler med lyskit Hver
15355083 Seven2Go Pro S8 1 pH/mV og ionmåler Hver
15375083 Seven2Go Pro S8 1 Måler med feltudstyr Hver
15385083 Seven2Go Pro S8 1 Måler med biotek-kit Hver
15395083 Seven2Go Pro S8 1 Måler med fluoridkit Hver
15305093 S9 DO-måler 1 DO bærbar måler Hver
10430665 SevenGo Duo SG78 2 pH/Ion/Cond-måler Hver
11957981 SevenGo Duo SG98 2 pH/Ion/DO/ORP-måler Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Artikelnummer. 15365073 Leverandør METTLER TOLEDO™ Leverandørnr. 30207956
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Includes
Instrument, elektrodeklemme, InLab 738-ISM og breve med konduktivitetsstandarder (μ1413 S/cm og 12,88mS/cm), flasker til kalibrering, betjeningsvejledning, hurtig guide, testrapport, overensstemmelseserklæring, uGo™ bæretaske og batterier
Vand- og støvtæt, IP67-klassificeret måler til bærbare målinger eller feltmålinger. Bærbare målere, der er kompatible med pH, ledningsevne, opløst oxygen og ionselektive elektroder.
  • Støvtæt
  • Vandtæt
  • IP67-klassificeret
  • pH, Redox/ORP, ledningsevne, opløst ilt og ISE-måleevne (modelafhængig)
  • Kompatibel med et bredt udvalg af IP67-klassificerede elektroder til enhver anvendelse
  • Kompatibel med vores ISM elektroder, der opfanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når de er tilsluttet
  • Datalagring tilgængelig; Kapacitet afhængig af modellen
  • Eksportér data til en printer eller Excel fil kun for Seven2Go Pro
  • EasyDirect Software tilgængelig til dataoverførsel (modelafhængig) kun til Seven2Go Pro
  • Gummihylster tilgængeligt til enhåndsmålinger
  • uGo bærende og beskyttende etui inkluderet i selektive kits (se nedenfor for komplet liste); tilgængelig for alle bærbare målere
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nøjagtighed (ledningsevne) ±0,5 %
Nøjagtighed (saltholdighed) ±0,5 %
Nøjagtighed (TDS) ±0,5 %
Batterilevetid 250 til 400 timer.
Batteritype 4 x 1,5 V AA eller 1,3 V NiMH iht.
Kalibreringspunkter 1
Celle konstant Manuel indtastning
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000
Kanaler 1
Display Type LCD
IP-vurdering IP67
Måletilstande Ledningsevne
Rækkevidde (ledningsevne) 0,01 til 1 (automatisk rækkevidde)
Område (pH) 0 til 14
Rækkevidde (resistivitet) 0,00 til 100,0 Mohm/cm
Rækkevidde (saltholdighed) 0,00 til 42 psu
Rækkevidde (TDS) 0,01 mg/L til 300 g/L
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +105 °C
Til brug med (applikation) Til vandige prøver med middel til høj ledningsevne; ideel til målinger på farten.
Inkluderer InLab 738-ISM ledningsevne/temperaturelektrode; uGo Bærende/beskyttende kuffert
Indgange LTW 7-benet (sensor)
Model- Seven2Go S3
Produkttype Måler med feltudstyr
Opløsning (ledningsevne) 0,01 til 1 (automatisk rækkevidde)
Opløsning (saltholdighed) 0,01 til 0,1
Opløsning (TDS) 0,01 til 1
Temperaturkompensation Automatisk eller manuel
Dimensioner (L x B x H) 222 x 70 x 35 mm
Vægt (metrisk) 270 g
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.