Få mere at vide
- Home
- Products
- pH og elektrokemi
- Elektrokemi målere
- Multiparameter meter
- METTLER TOLEDO™ Bærbare pH/ledningsevne/opløst ilt/ion-målere
METTLER TOLEDO™ Bærbare pH/ledningsevne/opløst ilt/ion-målere
Artikelnummer. 15355083 Shop alle Mettler Toledo produkter
Skift visning
Model-:
DO bærbart måler
Dobbelt kanal; pH/ORP, ledningsevne
Dobbelt kanal; pH/ORP/ion, DO
Enkelt kanal; opløst ilt (DO)
Enkelt kanal; pH, ORP
Enkelt kanal; pH, ion, ORP
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Kanaler:
1
2
Produkttype:
DO Bærbart S9-meter
Elektrodesæt
Kun måler (SG23)
Måler- og elektrodesæt, Inkluderer 2 m kabel og 2-elektrodeklemme
Målerfeltsæt med elektroder og etui
Måler med feltsæt, 2m kabel
S9 DO-måler: BOD-sæt
S9 DO-måler: Feltsæt
S9 DO-måler: Standardsæt
Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Biotech Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Fluorid Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV og ionmåler
Seven2Go S2 pH/mV måler
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Field Kit m/ pH-sonde
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Food Kit
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Lyssæt
Seven2Go S3 ledningsevnemåler
Seven2Go S3 ledningsevnemåler: Bioethanolsæt
Seven2Go S3 ledningsevnemåler: Feltsæt
Seven2Go S4 DO-måler
Seven2Go S4 DO-måler: Field Kit
Seven2Go S4 DO-måler: Standardsæt
pH/Ion/DO bænkmåler Standard pH og DO Kit
pH/Ion/DO-måler
pH/Ion/DO/ORP-måler
pH/Ion/Kondensatormåler
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
30 product options available for selection
| Artikelnummer. | Model- | Kanaler | Produkttype | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15355083 | Enkelt kanal; pH, ion, ORP | 1 | Seven2Go Pro S8 pH/mV og ionmåler | Hver |
| 10205774 | Dobbelt kanal; pH/ORP, ledningsevne | 2 | Elektrodesæt | 1 sæt |
| 10379304 | Dobbelt kanal; pH/ORP, ledningsevne | 2 | Kun måler (SG23) | Hver |
| 11967981 | SevenGo Duo SG98 | 2 | Måler med feltsæt, 2m kabel | 1 sæt |
| 11918011 | SevenGo Duo SG98 | 2 | Målerfeltsæt med elektroder og etui | 1 sæt |
| 10422005 | Dobbelt kanal; pH/ORP/ion, DO | 2 | pH/Ion/DO-måler | Hver |
| 10717315 | Dobbelt kanal; pH/ORP/ion, DO | 2 | Måler- og elektrodesæt, Inkluderer 2 m kabel og 2-elektrodeklemme | Hver |
| 10042274 | SevenGo Duo SG78 | 2 | Elektrodesæt | Hver |
| 10297814 | SevenGo Duo SG78 | 2 | Seven2Go S4 DO-måler: Field Kit | Hver |
| 15345073 | Seven2Go S3 | 1 | Seven2Go S3 ledningsevnemåler | Hver |
| 15355073 | Seven2Go S3 | 1 | Seven2Go S4 DO-måler: Standardsæt | Hver |
| 15365073 | Seven2Go S3 | 1 | Seven2Go S3 ledningsevnemåler: Feltsæt | Hver |
| 15375073 | Seven2Go S3 | 1 | Seven2Go S3 ledningsevnemåler: Bioethanolsæt | Hver |
| 15385073 | Seven2Go S4 | 1 | Seven2Go S4 DO-måler | Hver |
| 15395073 | Seven2Go S4 | 1 | Seven2Go S4 DO-måler: Standardsæt | Hver |
| 15305083 | Seven2Go S4 | 1 | Seven2Go S2 pH/mV-måler: Field Kit m/ pH-sonde | Hver |
| 15315093 | Enkelt kanal; opløst ilt (DO) | 1 | S9 DO-måler: Standardsæt | Hver |
| 15325093 | DO bærbart måler | 1 | S9 DO-måler: Feltsæt | Hver |
| 15335093 | DO bærbart måler | 1 | S9 DO-måler: BOD-sæt | Hver |
| 15395063 | Enkelt kanal; pH, ORP | 1 | Seven2Go S2 pH/mV måler | Hver |
| 15305073 | Enkelt kanal; pH, ORP | 1 | pH/Ion/DO bænkmåler Standard pH og DO Kit | Hver |
| 15315073 | Enkelt kanal; pH, ORP | 1 | Seven2Go S4 DO-måler: Field Kit | Hver |
| 15325073 | Enkelt kanal; pH, ORP | 1 | Seven2Go S2 pH/mV-måler: Food Kit | Hver |
| 15335073 | pH, ORP | 1 | Seven2Go S2 pH/mV-måler: Lyssæt | Hver |
| 15375083 | Enkelt kanal; pH, ion, ORP | 1 | Seven2Go S2 pH/mV-måler: Field Kit m/ pH-sonde | Hver |
| 15385083 | Enkelt kanal; pH, ion, ORP | 1 | Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Biotech Kit | Hver |
| 15395083 | Enkelt kanal; pH, ion, ORP | 1 | Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Fluorid Kit | Hver |
| 15305093 | Enkelt kanal; opløst ilt (DO) | 1 | DO Bærbart S9-meter | Hver |
| 10430665 | SevenGo Duo SG78 | 2 | pH/Ion/Kondensatormåler | Hver |
| 11957981 | SevenGo Duo SG98 | 2 | pH/Ion/DO/ORP-måler | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
15355083
Leverandør
METTLER TOLEDO™
Leverandørnr.
30207874
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
7072.75 DKK valid until 2026-05-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27998" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27998" for at få din tilbudspris.
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Indeholder
Instrument, LabX direkte pH, USB kabel, elektrodeclips, basetilbehør, betjeningsvejledning, lynguide, testrapport, overensstemmelseserklæring og batterier.
- Støvtæt
- Vandtæt
- IP67-klassificeret
- pH, Redox/ORP, ledningsevne, opløst oxygen og ISE måleevne (modelafhængig)
- Kompatibel med en lang række IP67-klassificerede elektroder til enhver applikation
- Kompatibel med vores ISM elektroder, der fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når den er tilsluttet
- Datalagring tilgængelig; kapacitet afhængig af model
- Eksporter data til en printer eller Excel fil
- EasyDirect software tilgængelig til dataoverførsel (modelafhængig)
- Gummihylster fås til enhåndsmålinger
- uGo bære- og beskyttelsesetui inkluderet i selektive sæt (se nedenfor for en komplet liste); tilgængelig til alle bærbare målere
Certificeringer
ISO 9001, ISO 14001
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed (ion) | ±0,5 % |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,1 |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,002 |
| Batterilevetid | 200 til 250 timer. |
| Batteritype | 4 x AA eller 1,3 V NiMH iht. |
| Kalibreringspunkter | 5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001, ISO 14001 |
| Datastyringsdetaljer | Mikro-USB (USB enhed) |
| Datapunkter | 2000 (GLP i overensstemmelse) |
| Kanaler | 1 |
| Display Type | LCD |
| IP-vurdering | IP67 |
| Måletilstande | pH, Ion |
| Rækkevidde (mV) | -2000 til 2000 mV |
| Område (pH) | -2 til 20 |
| Opløsning (pH) | 0.001/0.01/0.1 |
| Temperaturområde (metrisk) | -5 °C til +130 °C (ATC), -30 °C til +130 °C (MTC) |
| Til brug med (applikation) | Ikke relevant |
| Inkluderer | Kun måler |
| Indgange | BNC (10 12 Ohm)/RCA (cinch)/2 mm banan |
| Model- | Enkelt kanal; pH, ion, ORP |
| Produkttype | Seven2Go Pro S8 pH/mV og ionmåler |
| Opløsning (mV) | 0.1, 1 |
| Temperatur nøjagtighed | ±0,2 °C hvis T: 0° til 105°°C; ±0,5 °C hvis T <0 °C eller T >105 °C |
| Temperaturopløsning | 0,1 °C |
| Dimensioner (L x B x H) | 222 x 70 x 35mm |
| Vægt (metrisk) | 290 g |
| Vis mere Vis mindre |