Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ Bærbare pH/ledningsevne/opløst ilt/ion-målere
Artikelnummer. 15335093 Shop alle Mettler Toledo produkter
Model-:
DO bærbart måler
Dobbelt kanal; pH/ORP, ledningsevne
Dobbelt kanal; pH/ORP/ion, DO
Enkelt kanal; opløst ilt (DO)
Enkelt kanal; pH, ORP
Enkelt kanal; pH, ion, ORP
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Kanaler:
1
2
Produkttype:
DO Bærbart S9-meter
Elektrodesæt
Kun måler (SG23)
Måler- og elektrodesæt, Inkluderer 2 m kabel og 2-elektrodeklemme
Målerfeltsæt med elektroder og etui
Meter with Field Kit, 2m Cable
S9 DO-måler: BOD-sæt
S9 DO-måler: Feltsæt
S9 DO-måler: Standardsæt
Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Biotech Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Fluorid Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV og ionmåler
Seven2Go S2 pH/mV måler
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Field Kit m/ pH-sonde
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Food Kit
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Lyssæt
Seven2Go S3 ledningsevnemåler
Seven2Go S3 ledningsevnemåler: Bioethanolsæt
Seven2Go S3 ledningsevnemåler: Feltsæt
Seven2Go S4 DO-måler
Seven2Go S4 DO-måler: Field Kit
Seven2Go S4 DO-måler: Standardsæt
pH/Ion/Cond Meter
pH/Ion/DO Meter
pH/Ion/DO bænkmåler Standard pH og DO Kit
pH/Ion/DO/ORP Meter
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 15335093
Brand: METTLER TOLEDO™ 30207939
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Måler, LabX direkte pH, USB kabel, elektrodeklemme, InLab OptiOx , BOD-adapter, iltfri tabletter, basistilbehør, flasker til kalibrering, uGo bæretaske, InLab OptiOx beskyttelsesskærm, betjeningsvejledning, lynguide, testrapport, overensstemmelseserklæring og batterier
Vand- og støvtæt, IP67-klassificeret måler til bærbare målinger eller feltmålinger. Bærbare målere, der er kompatible med pH, ledningsevne, opløst oxygen og ionselektive elektroder.
  • Støvtæt
  • Vandtæt
  • IP67-klassificeret
  • pH, Redox/ORP, ledningsevne, opløst oxygen og ISE måleevne (modelafhængig)
  • Kompatibel med en lang række IP67-klassificerede elektroder til enhver applikation
  • Kompatibel med vores ISM elektroder, der fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når den er tilsluttet
  • Datalagring tilgængelig; kapacitet afhængig af model
  • Eksporter data til en printer eller Excel fil
  • EasyDirect software tilgængelig til dataoverførsel (modelafhængig)
  • Gummihylster fås til enhåndsmålinger
  • uGo bære- og beskyttelsesetui inkluderet i selektive sæt (se nedenfor for en komplet liste); tilgængelig til alle bærbare målere
Certificeringer
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (Polarografisk DO) ±0,1 mg/l i området 0 til 8 mg/l; ±0,2 mg/L i området 8 til 20 mg/L; ±10 % i området 20 t
Batterilevetid 200 til 250 timer.
Batteritype 4 x 1,5 V AA, 1,3V NiMH iht. eller USB
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001
Datapunkter 2000
Oversigt Seven2Go DO meter S9-BOD-Kit
Kanaler 1
Display Type LCD
IP-vurdering IP67
Måletilstande Opløst ilt
Procent mætningsområde Polarografisk DO 0,1 til 500,0 %
Område (pH) 0 til 14
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 50 °C
Til brug med (applikation) BOD målinger i alle typer vandprøver.
Inkluderer InLab OptiOx optisk opløst oxygen/temperaturelektrode; uGo bære-/beskyttelsesetui; BOD adapter
Indgange Mini LTW
Sprog Kinesisk, kinesisk (TW), japansk, indonesisk, dansk, engelsk (US), tysk, norsk, italiensk, portugisisk (BR), polsk, russisk, slovensk, spansk, svensk, thailandsk
Model- DO bærbart måler
Procent mætningsområde (polarografisk DO) 0,1 til 500,0 %
Procent mætningsopløsning (polarografisk DO) 0.1
Trykområde 500 til 1100 mbar
Trykopløsning 1
Produkttype S9 DO-måler: BOD-sæt
Rækkevidde (polarografisk DO) 0,01 til 50,00 mg/L (ppm)
Opløsning (polarografisk DO) 0.01
Dimensioner (L x B x H) 222 x 70 x 35 mm
Vægt (metrisk) 290 g