Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ Bærbare pH/ledningsevne/opløst ilt/ion-målere
Artikelnummer. 15335073 Shop alle Mettler Toledo produkter
Model-:
DO bærbart måler
Dobbelt kanal; pH/ORP, ledningsevne
Dobbelt kanal; pH/ORP/ion, DO
Enkelt kanal; opløst ilt (DO)
Enkelt kanal; pH, ORP
Enkelt kanal; pH, ion, ORP
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Kanaler:
1
2
Produkttype:
DO Bærbart S9-meter
Elektrodesæt
Kun måler (SG23)
Måler- og elektrodesæt, Inkluderer 2 m kabel og 2-elektrodeklemme
Målerfeltsæt med elektroder og etui
Måler med feltsæt, 2m kabel
S9 DO-måler: BOD-sæt
S9 DO-måler: Feltsæt
S9 DO-måler: Standardsæt
Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Biotech Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Fluorid Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV og ionmåler
Seven2Go S2 pH/mV måler
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Field Kit m/ pH-sonde
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Food Kit
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Lyssæt
Seven2Go S3 ledningsevnemåler
Seven2Go S3 ledningsevnemåler: Bioethanolsæt
Seven2Go S3 ledningsevnemåler: Feltsæt
Seven2Go S4 DO-måler
Seven2Go S4 DO-måler: Field Kit
Seven2Go S4 DO-måler: Standardsæt
pH/Ion/DO bænkmåler Standard pH og DO Kit
pH/Ion/DO-måler
pH/Ion/DO/ORP-måler
pH/Ion/Kondensatormåler
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 15335073
Brand: METTLER TOLEDO™ 30207953
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vand- og støvtæt, IP67-klassificeret måler til bærbare målinger eller feltmålinger. Bærbare målere, der er kompatible med pH, ledningsevne, opløst oxygen og ionselektive elektroder.
  • Støvtæt
  • Vandtæt
  • IP67-klassificeret
  • pH, Redox/ORP, ledningsevne, opløst oxygen og ISE måleevne (modelafhængig)
  • Kompatibel med en lang række IP67-klassificerede elektroder til enhver applikation
  • Kompatibel med vores ISM elektroder, der fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når den er tilsluttet
  • Datalagring tilgængelig; kapacitet afhængig af model
  • Eksporter data til en printer eller Excel fil
  • EasyDirect software tilgængelig til dataoverførsel (modelafhængig)
  • Gummihylster fås til enhåndsmålinger
  • uGo bære- og beskyttelsesetui inkluderet i selektive sæt (se nedenfor for en komplet liste); tilgængelig til alle bærbare målere
Certificeringer
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (mV) ±1
Nøjagtighed (pH) ±0,01
Batterilevetid 250 til 400 timer.
Batteritype 4 x AA eller 1,3 V NiMH iht.
Kalibreringspunkter 5
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001
Datapunkter 200
Kanaler 1
Display Type LCD
IP-vurdering IP67
Måletilstande pH
Rækkevidde (mV) -1999 til 1999 mV
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (pH) 0,01 til 0,1
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +105 °C
Til brug med (applikation) Akademiske og uddannelsesmæssige formål.
Inkluderer inLab Versatile Pro pH/temperatur elektrode
Indgange BNC (10 12 Ohm)/RCA (cinch) (sensor)
Model- pH, ORP
Produkttype Seven2Go S2 pH/mV-måler: Lyssæt
Opløsning (mV) 1
Dimensioner (L x B x H) 222 x 70 x 35 mm
Vægt (metrisk) 270 g