Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ Bærbare pH/ledningsevne/opløst ilt/ion-målere
Shop alle Mettler Toledo produkter
Model-:
DO bærbart måler
Dobbelt kanal; pH/ORP, ledningsevne
Dobbelt kanal; pH/ORP/ion, DO
Enkelt kanal; opløst ilt (DO)
Enkelt kanal; pH, ORP
Enkelt kanal; pH, ion, ORP
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Kanaler:
1
2
Produkttype:
DO Bærbart S9-meter
Elektrodesæt
Kun måler (SG23)
Måler- og elektrodesæt, Inkluderer 2 m kabel og 2-elektrodeklemme
Målerfeltsæt med elektroder og etui
Meter with Field Kit, 2m Cable
S9 DO-måler: BOD-sæt
S9 DO-måler: Feltsæt
S9 DO-måler: Standardsæt
Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Biotech Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Fluorid Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV og ionmåler
Seven2Go S2 pH/mV måler
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Field Kit m/ pH-sonde
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Food Kit
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Lyssæt
Seven2Go S3 ledningsevnemåler
Seven2Go S3 ledningsevnemåler: Bioethanolsæt
Seven2Go S3 ledningsevnemåler: Feltsæt
Seven2Go S4 DO-måler
Seven2Go S4 DO-måler: Field Kit
Seven2Go S4 DO-måler: Standardsæt
pH/Ion/Cond Meter
pH/Ion/DO bænkmåler Standard pH og DO Kit
pH/Ion/DO-måler
pH/Ion/DO/ORP Meter
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Beskrivelse
- Støvtæt
- Vandtæt
- IP67-klassificeret
- pH, Redox/ORP, ledningsevne, opløst oxygen og ISE måleevne (modelafhængig)
- Kompatibel med en lang række IP67-klassificerede elektroder til enhver applikation
- Kompatibel med vores ISM elektroder, der fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når den er tilsluttet
- Datalagring tilgængelig; kapacitet afhængig af model
- Eksporter data til en printer eller Excel fil for Seven2Go Kun Pro
- EasyDirect software tilgængelig til dataoverførsel (modelafhængig) til Seven2Go Kun Pro
- Gummihylster fås til enhåndsmålinger
- uGo bære- og beskyttelsesetui inkluderet i selektive sæt (se nedenfor for en komplet liste); tilgængelig til alle bærbare målere
Tekniske data
Tekniske data
| Udgange | IR til printer eller pc via RS232 eller USB |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,1 mV |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,002 |
| Batteritype | 4 x AA |
| Kalibreringspunkter | 5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001, ISO 14001 |
| Kanaler | 2 |
| Display Type | Baggrundsbelyst grafisk LCD |
| IP-vurdering | IP67 |
| Måletilstande | pH, Opløst ilt |
| Vis mere |