Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ Bærbare pH/ledningsevne/opløst ilt/ion-målere
Artikelnummer. 10297814 Shop alle Mettler Toledo produkter
Model-:
DO bærbart måler
Dobbelt kanal; pH/ORP, ledningsevne
Dobbelt kanal; pH/ORP/ion, DO
Enkelt kanal; opløst ilt (DO)
Enkelt kanal; pH, ORP
Enkelt kanal; pH, ion, ORP
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Kanaler:
1
2
Produkttype:
DO Bærbart S9-meter
Elektrodesæt
Kun måler (SG23)
Måler- og elektrodesæt, Inkluderer 2 m kabel og 2-elektrodeklemme
Målerfeltsæt med elektroder og etui
Måler med feltsæt, 2m kabel
S9 DO-måler: BOD-sæt
S9 DO-måler: Feltsæt
S9 DO-måler: Standardsæt
Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Biotech Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Fluorid Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV og ionmåler
Seven2Go S2 pH/mV måler
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Field Kit m/ pH-sonde
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Food Kit
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Lyssæt
Seven2Go S3 ledningsevnemåler
Seven2Go S3 ledningsevnemåler: Bioethanolsæt
Seven2Go S3 ledningsevnemåler: Feltsæt
Seven2Go S4 DO-måler
Seven2Go S4 DO-måler: Field Kit
Seven2Go S4 DO-måler: Standardsæt
pH/Ion/DO bænkmåler Standard pH og DO Kit
pH/Ion/DO-måler
pH/Ion/DO/ORP-måler
pH/Ion/Kondensatormåler
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 10297814
Brand: METTLER TOLEDO™ 51302622
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vand- og støvtæt, IP67-klassificeret måler til bærbare målinger eller feltmålinger. Bærbare målere, der er kompatible med pH, ledningsevne, opløst oxygen og ionselektive elektroder.
  • Støvtæt
  • Vandtæt
  • IP67-klassificeret
  • pH, Redox/ORP, ledningsevne, opløst oxygen og ISE måleevne (modelafhængig)
  • Kompatibel med en lang række IP67-klassificerede elektroder til enhver applikation
  • Kompatibel med vores ISM elektroder, der fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når den er tilsluttet
  • Datalagring tilgængelig; kapacitet afhængig af model
  • Eksporter data til en printer eller Excel fil for Seven2Go Kun Pro
  • EasyDirect software tilgængelig til dataoverførsel (modelafhængig) til Seven2Go Kun Pro
  • Gummihylster fås til enhåndsmålinger
  • uGo bære- og beskyttelsesetui inkluderet i selektive sæt (se nedenfor for en komplet liste); tilgængelig til alle bærbare målere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udgange IR til printer eller pc via RS232 eller USB
Nøjagtighed (ledningsevne) ±0,5 %
Nøjagtighed (mV) ±0,1 mV
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Nøjagtighed (TDS) ±0,5 %
Batteritype 4 x AA
Kalibreringspunkter 5 Points, 7 pre-defined buffer group
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001
Kanaler 2
Display Type Baggrundsbelyst grafisk LCD
IP-vurdering IP67
Måletilstande pH, Opløst ilt
Rækkevidde (ledningsevne) 0,01μ S/cm til 1000 mS/cm
Rækkevidde (mV) -1999 til 1999 mV
Område (pH) -2 til 19,999
Rækkevidde (resistivitet) 0 til 100 Mohm/cm
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 80 ppt
Rækkevidde (TDS) 0,01 mg/L til 300 g/L
Opløsning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metrisk) -5°C to +130°C
Til brug med (applikation) Determination of pH, mV, rel. mV or ion concentrations and conductivity, TDS (total dissolved solids), salinity or specific resistance
Inkluderer InLab 738-ISM ledningsevne/temperaturelektrode; InLab Expert Go-ISM pH/temperatur elektrode
Indgange pH: BNC/RCA, leder: LTW 7-polet
Model- SevenGo Duo SG78
Sondetype NTC
Produkttype Seven2Go S4 DO-måler: Field Kit
Opløsning (ledningsevne) 0.01/1
Opløsning (mV) 0.1mV
Opløsning (TDS) 0.01/1
Temperatur nøjagtighed ±0,2 °C
Temperaturopløsning 0,1 °C