Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ Bærbare pH/ledningsevne/opløst ilt/ion-målere
Artikelnummer. 10205774 Shop alle Mettler Toledo produkter
Skift visning
Model-:
DO bærbart måler
Dobbelt kanal; pH/ORP, ledningsevne
Dobbelt kanal; pH/ORP/ion, DO
Enkelt kanal; opløst ilt (DO)
Enkelt kanal; pH, ORP
Enkelt kanal; pH, ion, ORP
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Produkttype:
DO Bærbart S9-meter
Elektrodesæt
Kun måler (SG23)
Måler- og elektrodesæt, Inkluderer 2 m kabel og 2-elektrodeklemme
Målerfeltsæt med elektroder og etui
Måler med feltsæt, 2m kabel
S9 DO-måler: BOD-sæt
S9 DO-måler: Feltsæt
S9 DO-måler: Standardsæt
Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Biotech Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Fluorid Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV og ionmåler
Seven2Go S2 pH/mV måler
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Field Kit m/ pH-sonde
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Food Kit
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Lyssæt
Seven2Go S3 ledningsevnemåler
Seven2Go S3 ledningsevnemåler: Bioethanolsæt
Seven2Go S3 ledningsevnemåler: Feltsæt
Seven2Go S4 DO-måler
Seven2Go S4 DO-måler: Field Kit
Seven2Go S4 DO-måler: Standardsæt
pH/Ion/DO bænkmåler Standard pH og DO Kit
pH/Ion/DO-måler
pH/Ion/DO/ORP-måler
pH/Ion/Kondensatormåler
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Produkttype unitSize
10205774 Dobbelt kanal; pH/ORP, ledningsevne Elektrodesæt 1 sæt
10379304 Dobbelt kanal; pH/ORP, ledningsevne Kun måler (SG23) Hver
11967981 SevenGo Duo SG98 Måler med feltsæt, 2m kabel 1 sæt
11918011 SevenGo Duo SG98 Målerfeltsæt med elektroder og etui 1 sæt
10422005 Dobbelt kanal; pH/ORP/ion, DO pH/Ion/DO-måler Hver
10717315 Dobbelt kanal; pH/ORP/ion, DO Måler- og elektrodesæt, Inkluderer 2 m kabel og 2-elektrodeklemme Hver
10042274 SevenGo Duo SG78 Elektrodesæt Hver
10297814 SevenGo Duo SG78 Seven2Go S4 DO-måler: Field Kit Hver
15345073 Seven2Go S3 Seven2Go S3 ledningsevnemåler Hver
15355073 Seven2Go S3 Seven2Go S4 DO-måler: Standardsæt Hver
15365073 Seven2Go S3 Seven2Go S3 ledningsevnemåler: Feltsæt Hver
15375073 Seven2Go S3 Seven2Go S3 ledningsevnemåler: Bioethanolsæt Hver
15385073 Seven2Go S4 Seven2Go S4 DO-måler Hver
15395073 Seven2Go S4 Seven2Go S4 DO-måler: Standardsæt Hver
15305083 Seven2Go S4 Seven2Go S2 pH/mV-måler: Field Kit m/ pH-sonde Hver
15315093 Enkelt kanal; opløst ilt (DO) S9 DO-måler: Standardsæt Hver
15325093 DO bærbart måler S9 DO-måler: Feltsæt Hver
15335093 DO bærbart måler S9 DO-måler: BOD-sæt Hver
15395063 Enkelt kanal; pH, ORP Seven2Go S2 pH/mV måler Hver
15305073 Enkelt kanal; pH, ORP pH/Ion/DO bænkmåler Standard pH og DO Kit Hver
15315073 Enkelt kanal; pH, ORP Seven2Go S4 DO-måler: Field Kit Hver
15325073 Enkelt kanal; pH, ORP Seven2Go S2 pH/mV-måler: Food Kit Hver
15335073 pH, ORP Seven2Go S2 pH/mV-måler: Lyssæt Hver
15355083 Enkelt kanal; pH, ion, ORP Seven2Go Pro S8 pH/mV og ionmåler Hver
15375083 Enkelt kanal; pH, ion, ORP Seven2Go S2 pH/mV-måler: Field Kit m/ pH-sonde Hver
15385083 Enkelt kanal; pH, ion, ORP Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Biotech Kit Hver
15395083 Enkelt kanal; pH, ion, ORP Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Fluorid Kit Hver
15305093 Enkelt kanal; opløst ilt (DO) DO Bærbart S9-meter Hver
10430665 SevenGo Duo SG78 pH/Ion/Kondensatormåler Hver
11957981 SevenGo Duo SG98 pH/Ion/DO/ORP-måler Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Artikelnummer. 10205774 Leverandør METTLER TOLEDO™ Leverandørnr. 51302601
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vand- og støvtæt, IP67-klassificeret måler til bærbare målinger eller feltmålinger. Bærbare målere, der er kompatible med pH, ledningsevne, opløst oxygen og ionselektive elektroder.
  • Støvtæt
  • Vandtæt
  • IP67-klassificeret
  • pH, Redox/ORP, ledningsevne, opløst oxygen og ISE måleevne (modelafhængig)
  • Kompatibel med en lang række IP67-klassificerede elektroder til enhver applikation
  • Kompatibel med vores ISM elektroder, der fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når den er tilsluttet
  • Datalagring tilgængelig; kapacitet afhængig af model
  • Eksporter data til en printer eller Excel fil for Seven2Go Kun Pro
  • EasyDirect software tilgængelig til dataoverførsel (modelafhængig) til Seven2Go Kun Pro
  • Gummihylster fås til enhåndsmålinger
  • uGo bære- og beskyttelsesetui inkluderet i selektive sæt (se nedenfor for en komplet liste); tilgængelig til alle bærbare målere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (ledningsevne) ±0,5 %
Nøjagtighed (mV) ±1mV
Nøjagtighed (pH) ±0,01
Nøjagtighed (TDS) ±0,5 %
Batteritype 4 x AA
Kalibreringspunkter 3 punkter, 4 foruddefinerede buffergruppe
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001
Datastyringsdetaljer 99 GLP dataregistreringer
Display Type LCD
IP-vurdering IP67
Måletilstande ORP
Rækkevidde (ledningsevne) 0,01μ S/cm til 500 mS/cm
Rækkevidde (mV) -1999 til 1999 mV
Område (pH) 0 til 14
Rækkevidde (resistivitet) 0 til 100 Mohm/cm
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 80 ppt
Rækkevidde (TDS) 0,01 mg/L til 300 g/L
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +105 °C
Til brug med (applikation) Bestemmelse af pH, mV, ledningsevne, TDS (total dissolved solids), saltholdighed og specifik modstand
Inkluderer InLab Expert Pro ISM pH/temperatur elektrode; InLab 738-ISM ledningsevne/temperaturelektrode
Indgange pH: BNC/RCA, leder: LTW 7-polet
Model- Dobbelt kanal; pH/ORP, ledningsevne
Sondetype NTC
Produkttype Elektrodesæt
Opløsning (ledningsevne) 0.01/1
Opløsning (mV) 1mV
Opløsning (TDS) 0.01/1
Temperatur nøjagtighed ±0,5 °C
Temperatur (engelsk) Drift 30 °F til 104 °F
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 40 °C
Temperaturopløsning 0,1 °C