Få mere at vide
Mettler Toledo™ Gummihylster til SevenGo™ pH målere
Shop alle Mettler Toledo produkter
Til brug med (udstyr):
SevenGo™ multiparameter meter
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Elastik
- Giver beskyttelse mod stød
- Giver mulighed for at fastgøre elektrode og udskifte batterier uden at fjerne beskyttelsesdækslet
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Hylster |
| Materiale | Gummi |
| Til brug med (udstyr) | SevenGo™ multiparameter meter |