Få mere at vide
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION Kombinerede ISE membranmoduler
Artikelnummer. 11987931 Shop alle Mettler Toledo produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
PerfectION Combined Ksuperscript+ ISE
PerfectION Combined NO-3 ISE
perfectION Kombineret Ca-2 ISE
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
11987931 perfectION Kombineret Ca-2 ISE Hver
11937831 PerfectION Combined Ksuperscript+ ISE Hver
11907941 PerfectION Combined NO-3 ISE Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11987931 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51344850
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PerfectION kombineret membranmodul gør ISE let
  • Giver mulighed for præcise bestemmelser og udskiftelige membraner for en optimal ionmåling
  • Kombineret ion-selektiv elektrode
  • Polymer membran
  • Lemo stik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Kan let flyde gennem krydset og krydset renses optimalt mellem målingerne og elektrolytten kan nemt tømmes og genopfyldes
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Type påfyldningsopløsning ISA
Længde (engelsk) Kabel 3.9 ft.
Længde (metrisk) kabel 1.2 m
Temperatur (engelsk) Drift 32° til 104 °F
Til brug med (udstyr) perfectION Kombineret Ca-2 ISE
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 40 °C
Type Combined ISE Membrane Module